Principaux documents
ENA580350368
Enamine
2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]cyclohexan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]cyclohexanone
Inchi Code
1S/C12H13FOS/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h5-8,12H,1-4H2
Clé InChI
PXGULRCPZMXZAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314871
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314871