Principaux documents
ENA580350336
Enamine
ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.27
Numéro MDL:
Pf
85-87
Iupac Name
ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11NO3S/c1-2-14-10(13)9-11-6-4-3-5-7(12)8(6)15-9/h2-5H2,1H3
Clé InChI
ZZMWDVVCXPSVTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314780
Melting Point
85-87
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314780