Principaux documents
ENA580350088
Enamine
rac-(3R,4S)-4-hydroxyoxane-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S,4R)-4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c7-3-5-4-9-2-1-6(5)8/h5-6,8H,1-2,4H2/t5-,6+/m0/s1
Clé InChI
GYTBAEBRVTVWKQ-NTSWFWBYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317411
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317411