Key Documents
ENA580349962
Enamine
3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
HUAHYBZBHGOZHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315985
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315985