Principaux documents
ENA580349879
Enamine
(2E)-3-(5-methanesulfonylfuran-2-yl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-3-(5-(methylsulfonyl)furan-2-yl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C8H8O5S/c1-14(11,12)8-5-3-6(13-8)2-4-7(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/b4-2+
Clé InChI
VZKCPSHBCHKHFF-DUXPYHPUSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315648
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315648