Principaux documents
ENA580349762
Enamine
1-benzyl-2-(propan-2-yl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-benzyl-2-isopropylpiperazine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-12(2)14-10-15-8-9-16(14)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,14-15H,8-11H2,1-2H3
Clé InChI
YXLPJNMJKHDTFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314141
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314141