Principaux documents
ENA580349571
Enamine
5-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl}pyridin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)pyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N4.2ClH/c13-11-4-10(5-14-7-11)9-3-8-1-2-15-12(8)16-6-9;;/h1-7H,13H2,(H,15,16);2*1H
Clé InChI
CLKSVLCPYYYWIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317393
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317393