Principaux documents
ENA580349463
Enamine
4-amino-2-ethyl-1,2-oxazinan-3-one; trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2-ethyl-1,2-oxazinan-3-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.C2HF3O2/c1-2-8-6(9)5(7)3-4-10-8;3-2(4,5)1(6)7/h5H,2-4,7H2,1H3;(H,6,7)
Clé InChI
SADJVVLOAJSZNZ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314773