Principaux documents
ENA580349412
Enamine
2-methyl-2-(4-methylpyridin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-methylpyridin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7-4-5-11-8(6-7)10(2,3)9(12)13;/h4-6H,1-3H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
MSEYJOWKZFGHSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313796
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313796