Documents
ENA580348731
Enamine
4-hydroxy-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6O2S/c10-5-6-4-7-8(11)2-1-3-9(7)12-6/h1-5,11H
Clé InChI
CLRDIASMKZHZLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307278
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307278