Principaux documents
ENA580348491
Enamine
2-bromo-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-3-9-1-2-10-4-6(9)8-5/h3H,1-2,4H2
Clé InChI
FIXVUVZJPMXIJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262488
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262488