Key Documents
ENA580348439
Enamine
7-fluoro-5-methylisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.18
Numéro MDL:
Iupac Name
7-fluoro-5-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-4-9(11)5-8-6-12-3-2-10(7)8/h2-6H,1H3
Clé InChI
YKHUGGKUPCRGHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249029
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249029