Principaux documents
ENA580348406
Enamine
4-phenyloxolane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-phenyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-11(13)10-6-9(7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,12,13)
Clé InChI
BUKRJJVVTVELDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225381
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225381