Principaux documents
ENA580348205
Enamine
2-(trifluoroacetamido)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroacetamido)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO3S/c9-17(15,16)6-4-2-1-3-5(6)13-7(14)8(10,11)12/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
ALBDEMYKACRPIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310722