Principaux documents
ENA580348204
Enamine
1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-((benzyloxy)carbonyl)-4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(13(17)18)8-12(20-2)9-16(15)14(19)21-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
UQFACOHOWNNHCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310425
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310425