Principaux documents
ENA517163131
Enamine
3-(chloromethyl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H5ClS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H,3H2
Clé InChI
KKWWFYAKOFXBEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582