Principaux documents
ENA517162875
Enamine
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C10H19BrO2/c1-7(2)6-8(11)9(12)13-10(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Clé InChI
GUEMBXJPCMQKJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312636