Principaux documents
ENA517162138
Enamine
3-(benzylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(benzylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2S/c15-12(16)10-11(14-7-6-13-10)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,15,16)
Clé InChI
OMNDPRPCKFNBNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310420