Principaux documents
ENA517162058
Enamine
3-chloro-5H-chromeno[4,3-c]pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.64
Numéro MDL:
Pf
208-209
Iupac Name
3-chloro-5H-chromeno[4,3-c]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c12-10-5-7-6-15-9-4-2-1-3-8(9)11(7)14-13-10/h1-5H,6H2
Clé InChI
CTTAKIWDRFXVBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310114
Melting Point
208-209
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310114