Principaux documents
ENA517161656
Enamine
2-iodopropanedial
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.96
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2Z)-3-hydroxy-2-iodo-2-propenal
Inchi Code
1S/C3H3IO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H
Clé InChI
CTDBHYCWOSCODO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307166