Principaux documents
ENA517161221
Enamine
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H14F2O3S/c1-6(2,7(3,8)9)5-12-13(4,10)11/h5H2,1-4H3
Clé InChI
MUMRBBLRCRKMHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300667
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300667