Principaux documents
ENA514507846
Enamine
2-methoxy-2-(3-methoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methoxy(3-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-3-4-8(6-9)10(7-11)13-2/h3-6,10H,1-2H3
Clé InChI
UQJPQYTZCLYJML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306386
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306386