Principaux documents
ENA514507116
Enamine
2-{[(pyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-pyridinylmethyl)sulfanyl]ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c10-5-6-11-7-8-3-1-2-4-9-8/h1-4,10H,5-7H2
Clé InChI
JXIVUVCIBGRJQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305571
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305571