Principaux documents
ENA514506843
Enamine
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-isocyanatoacetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(2,3)11-6(10)4-8-5-9/h4H2,1-3H3
Clé InChI
JPGTZLMGEUIJGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304691