Principaux documents
ENA514506741
Enamine
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.5
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
POEPONDACHYKKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302327