Principaux documents
ENA514506722
Enamine
ethyl 5-chloro-2-(chloromethyl)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.08
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-(chloromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-2-14-9(13)7-3-6(11)5-12-8(7)4-10/h3,5H,2,4H2,1H3
Clé InChI
YFISXBSWNVCZFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302002
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302002