Key Documents
ENA514506640
Enamine
3-cyclopropyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.73
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H13ClN2O2S/c1-2-5-12-6-8(15(10,13)14)9(11-12)7-3-4-7/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
KLHGQFWYLOQDHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299031
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299031