Key Documents
ENA514506630
Enamine
3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c10-7-2-1-6(5-8(7)11)14-4-3-9(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)
Clé InChI
MXWCSIQMIPQHNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298514
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298514