Principaux documents
ENA514506478
Enamine
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O.2ClH/c9-8-11-6(3-7(13)12-8)5-1-2-10-4-5;;/h3,5,10H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,13);2*1H
Clé InChI
CNCPBGZPCUAILI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305181
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305181