Principaux documents
ENA514506477
Enamine
(azetidin-3-yl)methanesulfonyl fluoride hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.64
Numéro MDL:
Iupac Name
azetidin-3-ylmethanesulfonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FNO2S.ClH/c5-9(7,8)3-4-1-6-2-4;/h4,6H,1-3H2;1H
Clé InChI
NMLACPPRNNPFCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305178
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305178