Principaux documents
ENA514506442
Enamine
2-methyl-5-(methylsulfanyl)furan-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-(methylthio)furan-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-5(7(8)9)3-6(10-4)11-2/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
KDQYOLZLBCIXTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304684
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304684