Key Documents
ENA514238350
Enamine
4-fluoro-N-methyl-N-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N-isopropyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14FNO2S/c1-8(2)12(3)15(13,14)10-6-4-9(11)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
ADPVYHYPLKBUPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303475
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303475