Principaux documents
ENA514238266
Enamine
2-(4-chlorobenzenesulfonamido)-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.82
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9ClN2O4S2/c15-9-2-4-10(5-3-9)23(20,21)17-14-16-11-6-1-8(13(18)19)7-12(11)22-14/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
VKANJHRRLLLPPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303263