Principaux documents
ENA514237304
Enamine
5-hydroxy-1,3-benzoxazole-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxybenzo[d]oxazole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c9-7(12)8-10-5-3-4(11)1-2-6(5)13-8/h1-3,11H,(H2,9,12)
Clé InChI
FEBHKYIZQGVRMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302320