Principaux documents
ENA514237030
Enamine
5-(aminomethyl)oxolan-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Numéro MDL:
Pf
165-166
Iupac Name
5-(aminomethyl)dihydro-2(3H)-furanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c6-3-4-1-2-5(7)8-4;/h4H,1-3,6H2;1H
Clé InChI
GETQTHLPJQCRQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301185
Melting Point
165-166
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301185