Principaux documents
ENA514236851
Enamine
(1r,4r)-4-cyclobutylcyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(1r,4r)-4-cyclobutylcyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H18O2/c12-11(13)10-6-4-9(5-7-10)8-2-1-3-8/h8-10H,1-7H2,(H,12,13)/t9-,10-
Clé InChI
AVMXPEPDNJXDGW-MGCOHNPYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300525
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300525