Principaux documents
ENA514236609
Enamine
2-trifluoromethanesulfinylethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((trifluoromethyl)sulfinyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3NOS.ClH/c4-3(5,6)9(8)2-1-7;/h1-2,7H2;1H
Clé InChI
SGZQEKJLLJERDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301023
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301023