Key Documents
ENA514234889
Enamine
4-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.13
Numéro MDL:
Pf
215-217
Iupac Name
4-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-8-2-4(3-9)5(7-8)6(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NJFKLNYSBXLXQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152004
Melting Point
215-217
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152004