Principaux documents
ENA514234676
Enamine
4-bromo-5-carbamoyl-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.53
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(aminocarbonyl)-4-bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4BrClFNO3S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H2,11,12)
Clé InChI
KJLCLHNURHAFEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277589