Principaux documents
ENA514234390
Enamine
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-10-16-13(9-15)8-14(11)7-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13,15H,7-10H2,1H3
Clé InChI
NFCNFNOOTWGKSR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399