Documents
ENA514233996
Enamine
tert-butyl 4-[1-(prop-2-enoyl)azetidin-3-yl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.38
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1-acryloylazetidin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H25N3O3/c1-5-13(19)18-10-12(11-18)16-6-8-17(9-7-16)14(20)21-15(2,3)4/h5,12H,1,6-11H2,2-4H3
Clé InChI
FQSFGZCTDMXYAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259369
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259369