Principaux documents
ENA508627128
Enamine
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.89
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C4H2Cl2IN3/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h(H2,8,9,10)
Clé InChI
IQVQQIGQOSEIAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299385
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299385