Principaux documents
ENA508626856
Enamine
methyl decahydroquinoline-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.74
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl decahydroquinoline-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-14-11(13)9-6-7-12-10-5-3-2-4-8(9)10;/h8-10,12H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
XYBSWMFHMLZOHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299851