Key Documents
ENA508626851
Enamine
(4,4-difluoro-1-methoxycyclohexyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(4,4-difluoro-1-methoxycyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15F2NO/c1-12-7(6-11)2-4-8(9,10)5-3-7/h2-6,11H2,1H3
Clé InChI
ZPJXVHHIIQNWJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299804
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299804