Key Documents
ENA508626424
Enamine
1,3-dibromo-7-methylimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.96
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dibromo-7-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6Br2N2/c1-5-2-3-12-6(4-5)7(9)11-8(12)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZJZCFUNXJYDCCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296892
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296892