Key Documents
ENA508626341
Enamine
5-nitroisoquinolin-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Pf
225-228
Iupac Name
5-nitroisoquinolin-1-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-7-2-1-3-8(12(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H2,10,11)
Clé InChI
SRYUOKQAZJCHNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Melting Point
225-228
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356