Principaux documents
ENA508626326
Enamine
5-[4-(hydroxymethyl)phenyl]imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-(hydroxymethyl)phenyl)-1H-imidazole-2,4-diol
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c13-5-6-1-3-7(4-2-6)8-9(14)12-10(15)11-8/h1-4,13-14H,5H2,(H2,11,12,15)
Clé InChI
SWAHVRUYVKLMOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295254
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295254