Key Documents
ENA508626155
Enamine
(3-bromo-5-methoxypyridin-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.05
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-methoxy-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c1-11-7-3-9-2-6(8)5(7)4-10/h2-3,10H,4H2,1H3
Clé InChI
ASBWPXIBCBDDBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270098
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270098