Principaux documents
ENA508626009
Enamine
2-chloro-3-cyclobutoxypyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-(cyclobutyloxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c9-7-8(11-5-4-10-7)12-6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
KTBXVPNWCPMRPW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269685
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269685