Principaux documents
ENA508625943
Enamine
4-[(3-bromophenyl)methoxy]-3-chlorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.59
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(3-bromobenzyl)oxy]-3-chlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10BrClO3/c15-11-3-1-2-9(6-11)8-19-13-5-4-10(14(17)18)7-12(13)16/h1-7H,8H2,(H,17,18)
Clé InChI
GYPAJNDQPKEBOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269519
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269519